Få mere at vide
Di-n-octyltin oxide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314402 25 g Glass Bottle 25g
10334592 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 870-08-6
Molekylær formel C16H34OSn
Molekylvægt (g/mol) 361.16
MDL nummer MFCD00013839
InChI nøgle LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC navn dioctyl(oxo)tin
SMIL CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyltin oxide
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass Bottle
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 361.14
Procent renhed ≥32.0% (Sn)
Fysisk form Crystalline Powder or Granules
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-octyltin oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.