Få mere at vide
Di-n-octyltin oxide
Artikelnummer. p-7080334
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354869
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071193.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 870-08-6 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-08-6
Molekylær formel C16H34OSn
Molekylvægt (g/mol) 361.16
MDL nummer MFCD00013839
InChI nøgle LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC navn dioctyl(oxo)tin
SMIL CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyltin oxide
Smeltepunkt 245°C to 248°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 361.14
Fysisk form Pulver