Få mere at vide
Di-n-octyltinoxid
Artikelnummer. 11354869
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354869 25 g 25g
11364869 100 g 100g
11344869 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071193.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 870-08-6 | C16H34OSn | 361,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-08-6
Molekylær formel C16H34OSn
Molekylvægt (g/mol) 361.16
MDL nummer MFCD00013839
InChI nøgle LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC navn dioctyl(oxo)tin
SMIL CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyltin oxide
Smeltepunkt 245°C to 248°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 361.14
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.