Få mere at vide
Di-n-octyldichlorotin, 95%
Artikelnummer. 11378898
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378898 5 g 5g
11358898 25 g 25g
11368898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041738.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 3542-36-7 | C16H36Cl2Sn | 418,07 g/mol
Di-n-octyldichlorotinforbindelser bruges som mellemprodukter i produktionen af andre organotinkemikalier. Metatin og Acima. Disse produkter bruges også som katalysatorer eller industrielle mellemprodukter i produktionen af polyurethaner, silikoneharpikser, syntetiske smøremidler og MS-polymerforseglingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3542-36-7
Molekylær formel C16H36Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 418.07
MDL nummer MFCD00018091
InChI nøgle DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid
PubChem CID 77080
IUPAC navn dichlor(dioktyl)stannan
SMIL Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyldichlorotin
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Kogepunkt 175 °C (1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 416.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk