Få mere at vide
Di-n-octyldichlorosilane, 97%
Artikelnummer. 11379218
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379218 10 g 10g
11369218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042599.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18416-07-4 | C16H34Cl2Si | 325.433 g/mol
Di-n-octyldichlorsilan bruges til syntese af organiske solceller. Det bruges også inden for medicin, elektronisk industri og polymermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18416-07-4
Molekylær formel C16H34Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 325.433
MDL nummer MFCD01074472
InChI nøgle CVAGYCLEIYGJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyldichlorosilane, dichloro dioctyl silane, silane, dichlorodioctyl, dioctyldichlorosilane, dioctyldichlorsilan, dichlorodi-n-octylsilane, di-n-octyldichlorosilane 10g
PubChem CID 248429
IUPAC navn dichlor(dioktyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 145°C (0.2mmHg)
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyldichlorosilane
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Lineær formel [CH3(CH2)7]2SiCl2
FN nummer UN2987
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (8.8E-6g/L) at 25°C.
Formel vægt 325.44
Procent renhed 97%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.940 g/mL