Få mere at vide
Di-n-octylamin, 95%
Artikelnummer. 10635922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10635922 25 g Glasflaske 25g
10214820 100 g Glasflaske 100g
10574634 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117080250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-48-5
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.46
MDL nummer MFCD00009557
InChI nøgle LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC navn N-octyloctan-1-amin
SMIL CCCCCCCCNCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octylamine
Smeltepunkt 14 °C til 15 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 297 °C til 298 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)7]2NH
Brydningsindeks 1,4412 til 1,4432
Mængde 25 g
Beilstein 04, 196
Specifik vægtfylde 0.79
Formel vægt 241.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske