Få mere at vide
Di-n-octylamin, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023947
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11429156
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18017.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.463 g/mol
Di-n-octylamin kan bruges som mellemprodukt til fremstilling af antistatisk middel, blødgøringsmiddel, overfladeaktivt middel, og det bruges også som metalekstraktionsmiddel og aminopløsningsmiddel. Derudover kan den bruges til at blive oktanal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-octylamin kan bruges som mellemprodukt til fremstilling af antistatisk middel, blødgøringsmiddel, overfladeaktivt middel og det bruges også som metalekstraktionsmiddel og aminopløsningsmiddel. Derudover kan den bruges til at blive oktanal.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-48-5
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.463
MDL nummer MFCD00009557
InChI nøgle LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC navn N-octyloctan-1-amin
SMIL CCCCCCCCNCCCCCCCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Di-n-octylamine
Smeltepunkt 13°C to 15°C
Tæthed 0.799
Kogepunkt 297°C to 298°C
Flammepunkt 142°C (287°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel [CH3(CH2)7]2NH
Brydningsindeks 1.4432
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1748376
Opløselighedsinformation Immiscible in water.
Formel vægt 241.46
Procent renhed 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-octylamine
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Di-n-octylamine
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.