Få mere at vide
Di-n-octylamin, 96%
Artikelnummer. 11439156
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439156 100 g 100g
11429156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18017.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241,463 g/mol
Di-n-octylamin kan bruges som mellemprodukt til fremstilling af antistatisk middel, blødgøringsmiddel, overfladeaktivt middel, og det bruges også som metalekstraktionsmiddel og aminopløsningsmiddel. Derudover kan den bruges til at blive oktanal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-octylamin kan bruges som mellemprodukt til fremstilling af antistatisk middel, blødgøringsmiddel, overfladeaktivt middel og det bruges også som metalekstraktionsmiddel og aminopløsningsmiddel. Derudover kan den bruges til at blive oktanal.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-48-5
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.463
MDL nummer MFCD00009557
InChI nøgle LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC navn N-octyloctan-1-amin
SMIL CCCCCCCCNCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octylamine
Smeltepunkt 13 °C til 15 °C
Tæthed 0.799
Kogepunkt 297 °C til 298 °C
Flammepunkt 142 °C (287 °F)
Lugt Amin-lignende
Lineær formel [CH3(CH2)7]2NH
Brydningsindeks 1.4432
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1748376
Opløselighedsinformation Ublandelig i vand.
Formel vægt 241.46
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-octylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-octylamine