Få mere at vide
Di-n-octyl sulfid, 97%
Beskrivelse
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselighed i vand,
0,004678 mg/L @ 25 °C (est)
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra syrer, oxidationsmidler, luft, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-octyl sulfide |
| Smeltepunkt | 0 °C til 1 °C |
| Tæthed | 0.844 |
| Kogepunkt | 179 °C til 180 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 160 °C (320 °F) |
| Lugt | Stank |
| Molekylær formel | C16H34S |
| Brydningsindeks | 1.4624 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1701624 |
| Vis mere |