Få mere at vide
Di-n-octyl sulfid, 97%
Artikelnummer. 11419096
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419096 500 g 500g
11499086 25 g 25g
11409096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17955.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2690-08-6 | C16H34S | 258,51 g/mol
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselighed i vand,
0,004678 mg/L @ 25 °C (est)
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra syrer, oxidationsmidler, luft, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2690-08-6
MDL nummer MFCD00009566
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyl sulfide
Smeltepunkt 0 °C til 1 °C
Tæthed 0.844
Kogepunkt 179 °C til 180 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Lugt Stank
Molekylær formel C12H17NO
Brydningsindeks 1.4624
Mængde 500 g
Beilstein 1701624
Synonym benzamide, n,n-diethyl-4-methyl, p-deta, n,n-diethyl-p-toluamide, p-toluamide, n,n-diethyl, p-deet, unii-i8bwy8k43u, i8bwy8k43u, n,n-diethyl-4-methyl-benzamide, p-toluamide,n-diethyl, n,n-diethyl-4-toluamide
InChI nøgle PUZORFQMRDHKBT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C
IUPAC navn N,N-diethyl-4-methylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 191.27
PubChem CID 75946
Formel vægt 258.51
Procent renhed 97%