missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di-n-octyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93952-13-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 2H4 H34 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Di-n-octyl Phthalate-d4, Phthalic acid bis-n-octyl ester-3,4,5,6 D4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dioctyl ester (9CI), Phthalic Acid Di-n-octyl Ester (3,4,5,6)-D4, Phthalic Acid, Dioctyl Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCC)c1[2H] |
| IUPAC navn | dioctyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.58 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?