Få mere at vide
Di-n-octyl phenylphosphonat, 97%
Artikelnummer. 11479040
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479040 100 g 100g
11459040 5 g 5g
11469040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13468.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1754-47-8 | C22H39O3P | 382,53 g/mol
Di-n-octyl phenylphosphonat fungerer som et blødgøringsmiddel, hvilket er nyttigt i ion-selektive elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Di-n-octyl phenylphosphonat fungerer som blødgører, hvilket er
nyttigt i ion-selektive elektroder.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1754-47-8
Molekylær formel C22H39O3P
Molekylvægt (g/mol) 382.53
MDL nummer MFCD00009561
InChI nøgle HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctyl phenylphosphonate, di-n-octyl phenylphosphonate, dioctylphenylphosphonate, phenylphosphonic acid dioctyl ester, benzenephosphonic acid, dioctyl ester, di-n-octyl phenyl phosphonate, dioctyl phenyl phosphonate, phosphonic acid, phenyl-, dioctyl ester, phosphonic acid, p-phenyl-, dioctyl ester, di-n-octylphenylphosphonat
PubChem CID 15641
IUPAC navn dioctoxyphosphorylbenzen
SMIL CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyl phenylphosphonate
Tæthed 0.932
Kogepunkt 219 °C til 220 °C (0,7 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4795
Mængde 100 g
Beilstein 2948496
Opløselighedsinformation Blandet med tetrahydrofuran.
Formel vægt 382.53
Procent renhed 97%