Få mere at vide
Di-n-oktadecyldisulfid, 98%
Artikelnummer. 11445097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445097 5 g 5g
11435097 1 g 1g
11459447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21978.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2500-88-1 | C36H74S2 | 571,11 g/mol
Det bruges som en co-stabilisator, antioxidant til plast, polyoletiner, HDPE, LDPE, PMMA, PA, termoplastiske termoplastomerer, synergist, termisk stabilisator, processtabilisator i højtemperaturapplikationer, peroxidnedbryder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en co-stabilisator, antioxidant til plast, polyoletin, HDPE, LDPE
, PMMA, PA, tekniske termoplastiske elastomerer, synergist, termisk stabilisator, processtabilisator i højtemperaturapplikationer, peroxidnedbryder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2500-88-1
Molekylær formel C36H74S2
Molekylvægt (g/mol) 571.11
MDL nummer MFCD00026687
InChI nøgle MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym disulfide, dioctadecyl, dioctadecyl disulfide, octadecyl disulfide, di-n-octadecyl disulfide, distearyl disulfide, 1-octadecyldisulfanyl octadecane, dioctadecyl disulphide, di-n-octadecyldisulfide, dioctadecyldisulfid, n-octadecyl disulfide
PubChem CID 75627
IUPAC navn 1-(octadecyldisulfanyl)octadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octadecyl disulfide
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Lugt Ubehageligt
Mængde 5 g
Beilstein 1715376
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 571.11
Procent renhed 98%