Få mere at vide
Di-n-oktadecyldisulfid, 98%
Beskrivelse
Det bruges som en co-stabilisator, antioxidant til plast, polyoletiner, HDPE, LDPE, PMMA, PA, termoplastiske termoplastomerer, synergist, termisk stabilisator, processtabilisator i højtemperaturapplikationer, peroxidnedbryder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, PMMA, PA, tekniske termoplastiske elastomerer, synergist, termisk stabilisator, processtabilisator i højtemperaturapplikationer, peroxidnedbryder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-octadecyl disulfide |
| Smeltepunkt | 60°C to 64°C |
| Lugt | Unpleasant |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1715376 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 571.11 |
| Procent renhed | 98% |