Få mere at vide
Di-n-nonyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-n-nonyl ester d4 |
| CAS | 1202865-43-7 |
| Molekylær formel | C26 2H4 H38 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Dinonyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic acid, bis-n-nonyl ester D4, Phthalic Acid Di-n-nonyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20 H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3/i15D,16 D,19 D,20 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | dinonyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.63 |
| Formel vægt | 422.3334 g/mol |
| Vis mere |