Få mere at vide
Di-n-hexylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044418
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312466
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06326.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185.355 g/mol
Di-n-hexylamin bruges i organisk syntese og involveret i fremstillingen af ravsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-hexylamin anvendes i organisk syntese og involveret i fremstillingen af ravsyre.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-16-8
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.355
MDL nummer MFCD00009521
InChI nøgle PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
PubChem CID 8920
IUPAC navn N-hexylhexan-1-amin
SMIL CCCCCCNCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-hexylamine
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 0.79
Kogepunkt 236°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.4335
Mængde 100 mL
FN nummer UN2927
Beilstein 1738519
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 185.36
Procent renhed ≥98%