Få mere at vide
Di-n-hexylamin, 98+%
Artikelnummer. 11322466
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322466 500 mL 500ml
11312466 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06326.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185,355 g/mol
Di-n-hexylamin bruges i organisk syntese og involveret i fremstillingen af ravsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-hexylamin anvendes i organisk syntese og involveret i fremstillingen af ravsyre.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-16-8
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.355
MDL nummer MFCD00009521
InChI nøgle PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
PubChem CID 8920
IUPAC navn N-hexylhexan-1-amin
SMIL CCCCCCNCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-hexylamine
Smeltepunkt 3 °C
Tæthed 0.79
Kogepunkt 236 °C
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Brydningsindeks 1.4335
Mængde 500 mL
FN nummer UN2927
Beilstein 1738519
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 185.36
Procent renhed ≥98%