Få mere at vide
Di-n-hexyl sulfide, 97%
Artikelnummer. 11476026
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476026 25 g 25g
11486026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22325.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6294-31-1 | C12H26S | 202.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6294-31-1
Molekylær formel C12H26S
Molekylvægt (g/mol) 202.40
MDL nummer MFCD00009528
InChI nøgle LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
PubChem CID 80517
IUPAC navn 1-hexylsulfanylhexan
SMIL CCCCCCSCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-hexyl sulfide
Tæthed 0.849
Kogepunkt 260°C
Flammepunkt 116°C (241°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.4587
Mængde 25 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1738333
Formel vægt 202.4
Procent renhed 97%