Få mere at vide
Di-n-hexyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30381104
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30381104 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30381104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44649050G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-hexyl ester
CAS 84-75-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H30 O4
Mængde 50 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester (9CI), Phthalic acid, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-hexyl) phthalate, Di-n-hexyl phthalate, Dihexyl phthalate, Jayflex DHP, NSC 4817, Phthalic acid dihexyl ester, Phthalic acid, bis-hexyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
SMIL CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC
IUPAC navn dihexyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 334.45
Formel vægt 334.2144
Procent renhed >95%