Få mere at vide
Di-n-hexyldisulfid, tech. 85%
Artikelnummer. 11435147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435147 25 g 25g
11425147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22568.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 10496-15-8 | C12H26S2 | 234,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10496-15-8
Molekylær formel C12H26S2
Molekylvægt (g/mol) 234.46
MDL nummer MFCD00027300
InChI nøgle GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide
PubChem CID 82675
IUPAC navn 1-(hexyldisulfanyl)hexan
SMIL CCCCCCSSCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-hexyl disulfide
Tæthed 0.919
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Ubehageligt
Mængde 25 g
Formel vægt 234.47
Procent renhed 85%
Grad Teknisk