Få mere at vide
(Di-n-dodecyl)dimethylammoniumbromid, 98+%
Beskrivelse
(Di-n-dodecyl)dimethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det bruges også som gulvdesinfektionsmiddel. Yderligere virker det som overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Di-n-dodecyl)dimethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det bruges også som gulvdesinfektionsmiddel. Yderligere virker det som overfladeaktivt middel.
Opløselighed Opløselig i varmt og
koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide |
| Smeltepunkt | 157°C to 162°C |
| Lineær formel | [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 3576662 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot and cold water. |
| Formel vægt | 462.65 |
| Procent renhed | ≥98% |