Få mere at vide
(Di-n-dodecyl)dimethylammoniumbromid, 98+%
Artikelnummer. 11329789
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329789 2 g 2g
11339789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22839.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 3282-73-3 | C26H56BrN | 462,645 g/mol
(Di-n-dodecyl)dimethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det bruges også som gulvdesinfektionsmiddel. Yderligere virker det som overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Di-n-dodecyl)dimethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det bruges også som gulvdesinfektionsmiddel. Yderligere virker det som overfladeaktivt middel.
Opløselighed Opløselig i varmt og
koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3282-73-3
Molekylær formel C26H56BrN
Molekylvægt (g/mol) 462.645
MDL nummer MFCD00041969
InChI nøgle XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym didodecyldimethylammonium bromide, dilauryldimethylammonium bromide, n-dodecyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium bromide, didodecyl dimethyl ammonium bromide, unii-7y37a25k2i, dimethyldidodecylammonium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide, didodecyl dimethyl azanium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 18669
IUPAC navn didodecyl(dimethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide
Smeltepunkt 157 °C til 162 °C
Lineær formel [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br
Mængde 2 g
Beilstein 3576662
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt og koldt vand.
Formel vægt 462.65
Procent renhed ≥98%