Få mere at vide
Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,21D2,23D2,25D2; |
| Formel vægt | 486.5165 |
| Procent renhed | >95% |