missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di(N-desethyl) Amiodarone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | di-N-desethyl Amiodarone hydrochloride |
| CAS | 757220-04-5 |
| Molekylær formel | C21 H21 I2 N O3 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N,N-Di-Desethyl Amiodarone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21I2NO3.ClH/c1-2-3-7-18-19(14-6-4-5-8-17(14)27-18)20(25)13-11-15(22)21(16(23)12-13)26-10-9-24;/h4-6,8,11-12H,2-3,7,9-10,24H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN)c(I)c3 |
| IUPAC navn | [4-(2-aminoethoxy)-3,5-diiodophenyl]-(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)methanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 625.67 |
| Formel vægt | 624.9378 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?