Få mere at vide
Di-n-decyldimethylammoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-decyldimethylammonium Bromide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 405.297 |