Få mere at vide
Di-n-decylsulfid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-decyl sulfide |
| Smeltepunkt | 25 °C til 28 °C |
| Kogepunkt | 217 °C til 218 °C (8 mmHg) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1763427 |
| Formel vægt | 314.63 |
| Procent renhed | 97% |