Få mere at vide
Di-n-decyl sulfide, 97%
Artikelnummer. 11435137
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435137 10 g 10g
11445137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22560.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-83-4 | C20H42S | 314.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-83-4
Molekylær formel C20H42S
Molekylvægt (g/mol) 314.62
MDL nummer MFCD00026542
InChI nøgle RKYMVQJWYYOIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl sulfide, didecyl sulfide, di-n-decyl sulfide, decane, 1,1'-thiobis, n-decyl sulfide, 11-thiaheneicosane, decylthiodecane, didecyl sulphide, di-n-decylsulfide, decane,1'-thiobis
PubChem CID 69662
IUPAC navn 1-decylsulfanyldecan
SMIL CCCCCCCCCCSCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-decyl sulfide
Smeltepunkt 25°C to 28°C
Kogepunkt 217°C to 218°C (8 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1763427
Formel vægt 314.63
Procent renhed 97%