Få mere at vide
Di-n-decyl Phthalate-3,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid Didecyl Ester D4 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3/i17D,18D,21D,22D |
| Formel vægt | 450.3647 |