Få mere at vide
Di-n-decyl dimethylammoniumbromid, 80% aq. gel
Artikelnummer. 11309879
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309879 100 g 100g
11319879 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24832.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2390-68-3 | C22H48BrN | 406,537 g/mol
Di-n-decyl dimethylammoniumbromid er en effektiv faseoverførselskatalysator, der er anvendelig i mange organiske reaktioner. Det er nyttigt i mange organiske transformationer, såsom isomerisering, esterificering og alkylering blandt andre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-decyl dimethylammoniumbromid er en effektiv faseoverførselskatalysator, der er anvendelig i mange organiske reaktioner. Det er nyttigt i mange organiske transformationer, såsom isomerisering, esterificering og alkylering blandt andre.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-68-3
Molekylær formel C22H48BrN
Molekylvægt (g/mol) 406.537
MDL nummer MFCD00012194
InChI nøgle UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Synonym didecyldimethylammonium bromide, di-n-decyldimethylammonium bromide, n-decyl-n,n-dimethyldecan-1-aminium bromide, ddab, didecyl dimethyl ammonium bromide, unii-72l098xl5y, 1-decanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, bromide, didecyldimethylamine, bromide, didecyl-dimethyl-ammonium bromide, didecyl dimethyl azanium bromide
PubChem CID 16957
IUPAC navn didecyl(dimethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-decyl dimethylammonium bromide
Navn note 80% aq. gel
Lineær formel [CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Brydningsindeks 1.457
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 406.54