Få mere at vide
Di-n-butyltinoxid
Artikelnummer. 11387717
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387717 50 g 50g
11397717 250 g 250g
11377717 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014117.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248,941 g/mol
Di-n-butyltinoxid bruges som reagens og katalysator. Det er særligt nyttigt i regioselektive alkylerings-, acylerings- og sulfoneringsreaktioner til udgangsmaterialer indeholdende alkoholfunktionelle grupper. Det bruges i undersøgelser vedrørende opdagelse af nye antitumormidler, antifungal aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 818-08-6
Molekylær formel C8H18OSn
Molekylvægt (g/mol) 248.941
MDL nummer MFCD00001992
InChI nøgle JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC navn dibutyl(oxo)tin
SMIL CCCC[Sn](=O)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin oxide
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.58 g/mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel [CH3(CH2)3]2SnO
Mængde 50 g
FN nummer UN3146
Beilstein 4126243
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 4,0 g/L @ 20 °C.
Formel vægt 248.92
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyltin oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibutyltin oxide