Få mere at vide
Di-n-butyltin oxid, 98%
Artikelnummer. 11363546
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363546 25 g 25g
11373546 100 g 100g
11383546 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14491.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248,941 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 818-08-6
Molekylær formel C8H18OSn
Molekylvægt (g/mol) 248.941
MDL nummer MFCD00001992
InChI nøgle JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC navn dibutyl(oxo)tin
SMIL CCCC[Sn](=O)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin oxide
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Lineær formel [CH3(CH2)3]2SnO
Mængde 25 g
FN nummer UN3146
Beilstein 4126243
Formel vægt 248.94
Procent renhed 98%