Få mere at vide
Di-n-butyltindilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080315
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071130.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltindilaurat anvendes som katalysator til fremstilling af polyurethaner såvel som til transesterificeringsreaktioner. Det er involveret i vulkaniseringen af silikoner og en stabilisator i polyvinylchlorid (PVC). Det virker som en rusthæmmer for polyurethaner, polyoler, silikoner og som et brændstoftilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-58-7
Molekylær formel C32H64O4Sn
MDL nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin dilaurate
Smeltepunkt <10°C
Farve Gul
Tæthed 1.066 g/mL
Kogepunkt >204°C (12 mmHg)
Flammepunkt 235°C (455°F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brydningsindeks 1.473
Mængde 25 g
FN nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Opløselighedsinformation Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Formel vægt 631.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske