Få mere at vide
Di-n-butyltin dilaurat, 95%
Beskrivelse
Di-n-butyltindilaurat anvendes som katalysator til fremstilling af polyurethaner såvel som til transesterificeringsreaktioner. Det er involveret i vulkaniseringen af silikoner og en stabilisator i polyvinylchlorid (PVC). Det virker som en rusthæmmer for polyurethaner, polyoler, silikoner og som et brændstoftilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-butyltin dilaurate |
| Smeltepunkt | <10 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.066 g/mL |
| Kogepunkt | >204 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 235 °C (455 °F) |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2 |
| Brydningsindeks | 1.473 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2788 |
| Vis mere |