Få mere at vide
Di-n-butyltin dilaurat, 95%
Artikelnummer. 11364819
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364819 500 g 500g
11386319 25 g 25g
11354819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071130.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltindilaurat anvendes som katalysator til fremstilling af polyurethaner såvel som til transesterificeringsreaktioner. Det er involveret i vulkaniseringen af silikoner og en stabilisator i polyvinylchlorid (PVC). Det virker som en rusthæmmer for polyurethaner, polyoler, silikoner og som et brændstoftilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-58-7
Molekylær formel C32H64O4Sn
MDL nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin dilaurate
Smeltepunkt <10 °C
Farve Gul
Tæthed 1.066 g/mL
Kogepunkt >204 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 235 °C (455 °F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brydningsindeks 1.473
Mængde 500 g
FN nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Opløselighedsinformation Blandet med benzen og ether; Ublandelig med vand og methanol.
Formel vægt 631.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyltin dilaurate, 95%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyltin dilaurate