Få mere at vide
Di-n-butyltin dilaurat, 95%
Artikelnummer. 11354819
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354819 100 g 100g
11386319 25 g 25g
11364819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071130.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltindilaurat anvendes som katalysator til fremstilling af polyurethaner såvel som til transesterificeringsreaktioner. Det er involveret i vulkaniseringen af silikoner og en stabilisator i polyvinylchlorid (PVC). Det virker som en rusthæmmer for polyurethaner, polyoler, silikoner og som et brændstoftilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-58-7
Molekylær formel C32H64O4Sn
MDL nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Specifications
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin dilaurate
Smeltepunkt <10 °C
Farve Gul
Tæthed 1.066 g/mL
Kogepunkt >204 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 235 °C (455 °F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brydningsindeks 1.473
Mængde 100 g
FN nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Opløselighedsinformation Blandet med benzen og ether; Ublandelig med vand og methanol.
Formel vægt 631.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske