Få mere at vide
Di-n-butyltin-dichlorid, 96%
Artikelnummer. 11367717
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367717 1 kg 1kg
11347717 10 g 10g
11357717 50 g 50g
11337717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014116.A1
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Organotin intermediate | CAS: 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303,842 g/mol
Organotin-mellemprodukt. Di-n-butyltindichlorid anvendes som et organotin-mellemprodukt. Den fungerer som varme- og lysstabilisator for polyvinylchloridplast. Det anvendes også til fremstilling af methyl-2-(methoxycarbonylmethyl)-5-iodbenzen ved at reagere med 2,5-diiodbenzoesyre. Det fungerer som en esterificeringskatalysator og et veterinært vermicid og bændelorm. Yderligere bruges det som ionbyttermiddel, procesregulatorer og proceshjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 683-18-1
Molekylær formel C8H18Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 303.842
MDL nummer MFCD00000518
InChI nøgle RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonym dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
IUPAC navn dibutyl(dichlor)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin dichloride
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.36 g/mL
Kogepunkt 135 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 168 °C (334 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel [CH3(CH2)3]2SnCl2
Brydningsindeks 1.4991
Mængde 1 kg
FN nummer UN2928
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløseligt i koldt vand; Hydrolyseret af varmt vand; Opløselig i organiske opløsningsmidler; Uopløseligt i koldt vand; Opløselig i benzen, toluen, æter og alkohol.
Formel vægt 303.83
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk