Få mere at vide
Di-n-butyltin diacetate, 95%
Artikelnummer. p-7049686
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018595.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som stabilisator i klorerede organiske stoffer og som katalysator for kondensationsreaktioner
Som stabilisator i chlorerede organiske stoffer og som katalysator for kondensationsreaktioner. Di-n-butyltindiacetat anvendes som stabilisator for polyvinylchlorid. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af silikone og urethanskum. Yderligere bruges det som hærdningsmiddel til silikoneelastomerer. Ud over dette bruges det som en forløber for tyndfilms-tin(IV)-oxidgasfølende materialer ved laserassisteret kemisk dampaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-33-0
Molekylær formel C12H26O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 353.05
MDL nummer MFCD00008697
InChI nøgle LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diacetoxydi-n-butyltin
SMIL CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin diacetate
Smeltepunkt 12°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.32 g/mL
Kogepunkt 142°C to 145°C (10 mmHg)
Flammepunkt 143°C (290°F)
Lugt Acidic
Lineær formel [OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Brydningsindeks 1.47
Mængde 50 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Soluble in water and most organic solvents; Miscible with most organic solvents.
Formel vægt 351.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske