Få mere at vide
Di-n-butyltin diacetat, 95%
Artikelnummer. 11373447
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373447 1 kg 1kg
11363447 50 g 50g
11353447 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018595.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som stabilisator i klorerede organiske stoffer og som katalysator for kondensationsreaktioner | CAS: 1067-33-0 | C12H26O4Sn | 353,05 g/mol
Som stabilisator i chlorerede organiske stoffer og som katalysator for kondensationsreaktioner. Di-n-butyltindiacetat anvendes som stabilisator for polyvinylchlorid. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af silikone og urethanskum. Yderligere bruges det som hærdningsmiddel til silikoneelastomerer. Ud over dette bruges det som en forløber for tyndfilms-tin(IV)-oxidgasfølende materialer ved laserassisteret kemisk dampaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-33-0
Molekylær formel C12H26O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 353.05
MDL nummer MFCD00008697
InChI nøgle LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diacetoxydi-n-butyltin
SMIL CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin diacetate
Smeltepunkt 12 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.32 g/mL
Kogepunkt 142 °C til 145 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 143 °C (290 °F)
Lugt Surt
Lineær formel [OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Brydningsindeks 1.47
Mængde 1 kg
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og de fleste organiske opløsningsmidler; Blandet med de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 351.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske