Learn More
Di-n-butyltin diacetate, 95%
Artikelnummer. 11353447
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353447
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 018595.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Som stabilisator i klorerede organiske stoffer og som katalysator for kondensationsreaktioner
Som stabilisator i chlorerede organiske stoffer og som katalysator for kondensationsreaktioner. Di-n-butyltindiacetat anvendes som stabilisator for polyvinylchlorid. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af silikone og urethanskum. Yderligere bruges det som hærdningsmiddel til silikoneelastomerer. Ud over dette bruges det som en forløber for tyndfilms-tin(IV)-oxidgasfølende materialer ved laserassisteret kemisk dampaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-33-0
Molekylær formel C12H26O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 353.05
MDL nummer MFCD00008697
InChI nøgle LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diacetoxydi-n-butyltin
SMIL CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin diacetate
Smeltepunkt 12°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.32 g/mL
Kogepunkt 142°C to 145°C (10 mmHg)
Flammepunkt 143°C (290°F)
Lugt Acidic
Lineær formel [OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Brydningsindeks 1.47
Mængde 250 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Soluble in water and most organic solvents; Miscible with most organic solvents.
Formel vægt 351.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt