Få mere at vide
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)
Artikelnummer. p-7080311
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071126.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2781-10-4 | C24H48O4Sn | 519.35 g/mol
Di-n-butyltin-bis(2-ethylhexanoat) bruges i silanolkondensationsreaktioner til tætnings- og tætningsapplikationer og til fremstilling af silikoner. Det bruges også i en- eller tokomponentsystemer, som er kompatible med aromatiske opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2781-10-4
MDL nummer MFCD00015261
PubChem CID 76044
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate)
Smeltepunkt 57°C to 59°C
Tæthed 1.070 g/mL
Kogepunkt 220°C (2 mmHg)
Lugt Odorless
Molekylær formel C22H21NO2S
Mængde 5 g
FN nummer UN3146
Synonym s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
Opløselighedsinformation Soluble in mineral oil, acetone, xylene
InChI nøgle DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 363.48
Formel vægt 519.34
Fysisk form Klumper