Få mere at vide
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoat)
Artikelnummer. 11344819
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344819 5 g 5g
11324819 25 g 25g
11334819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071126.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2781-10-4 | C24H48O4Sn | 519,35 g/mol
Di-n-butyltin-bis(2-ethylhexanoat) bruges i silanolkondensationsreaktioner til tætnings- og tætningsapplikationer og til fremstilling af silikoner. Det bruges også i en- eller tokomponentsystemer, som er kompatible med aromatiske opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2781-10-4
MDL nummer MFCD00015261
PubChem CID 76044
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate)
Smeltepunkt 57 °C til 59 °C
Tæthed 1.070 g/mL
Kogepunkt 220 °C (2 mmHg)
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C22H21NO2S
Mængde 5 g
FN nummer UN3146
Synonym s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
Opløselighedsinformation Opløselig i mineralolie, acetone, xylen
InChI nøgle DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 363.48
Formel vægt 519.34
Fysisk form Klumper