Få mere at vide
Di-n-butylsulfate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-butylsulfate |
| CAS | 625-22-9 |
| Molekylær formel | C8H18O4S |
| MDL nummer | MFCD00059420 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=S(OCCCC)(OCCCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.29 |
| Procent renhed | 98% |