Få mere at vide
Di-n-butylmagnesium, 0.5M solution in heptane, AcroSeal™
Artikelnummer. 10609794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 10609794
Brand: Thermo Scientific Acros 377778000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1191-47-5 | C8H18Mg | 138.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-47-5, 142-82-5, 97-93-8
Molekylær formel C8H18Mg
Molekylvægt (g/mol) 138.54
MDL nummer MFCD00015225
InChI nøgle KJJBSBKRXUVBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylmagnesium, magnesium, dibutyl, di-n-butylmagnesium, magnesium,butyl 1-methylpropyl, dibutyl magnesium, di-n-butyl magnesium, di-n-butylmagnesium solution, odhfjiddbsdwnu-uhfffaoysa-n, di-n-butylmagnesium, 0,5m in heptane, di-n-butylmagnesium solution, 1.0 m in heptane
PubChem CID 70929
IUPAC navn magnesium; butan
SMIL [Mg++].CCC[CH2-].CCC[CH2-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butylmagnesium
Smeltepunkt -71.0°C
Tæthed 0.7300g/mL
Flammepunkt −4°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (C4H9)2Mg
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.73
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Viskositet 0.9 mPa.s (22°C)
Formel vægt 138.54