Få mere at vide
Di-n-butylgermanium dichlorid, 97 %
Artikelnummer. 11449006
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449006 5 g 5g
11453357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17138.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4593-81-1 | C8H18Cl2Ge | 257,762 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4593-81-1
Molekylær formel C8H18Cl2Ge
Molekylvægt (g/mol) 257.762
MDL nummer MFCD00013590
InChI nøgle VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
PubChem CID 20723
IUPAC navn dibutyl(dichlor)german
SMIL CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butylgermanium dichloride
Tæthed 1.208
Kogepunkt 241°C to 243°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]2GeCl2
Brydningsindeks 1.473
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 257.73
Procent renhed 97%