Få mere at vide
Alfa Aesar™ Di-n-butylammonium tetrafluoroborate, 98%
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-butylammonium tetrafluoroborate |
| Lineær formel | (C4H9)2NH2BF4 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 217.06 |
| Procent renhed | 98% |