Få mere at vide
Alfa Aesar™ Di-n-butylammonium tetrafluoroborate, 98%
Artikelnummer. 11499726
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11499726
Brand: Alfa Aesar™ B20251.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 12107-76-5
Molekylær formel C8H20BF4N
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00034899
InChI nøgle CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Synonym di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
PubChem CID 25510
IUPAC navn dibutylazanium;tetrafluoroborate
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butylammonium tetrafluoroborate
Lineær formel (C4H9)2NH2BF4
Mængde 100 g
Formel vægt 217.06
Procent renhed 98%