Få mere at vide
Di-N-Butylamine Phosphate, for HPLC, Certified, Solution 1.0M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
:
100mL, Amber glass bottle
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 34655-69-1 |
| Farve | Colorless |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Molekylær formel | C8H22NO4P |
| MDL nummer | 42059 |
| Mængde | 100 mL |
| InChI nøgle | GIXHHVDNJZSLBZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.24 |
| Fysisk form | Liquid |