Få mere at vide
Di-n-butylamin, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10055343 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10055343 10 mL Glasflaske 10ml
10423745 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055343 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 390610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 DKK
    318.65 DKK / 10ml
    Spare 61.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-92-2
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.24
MDL nummer MFCD00009429
InChI nøgle JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC navn N-butylbutan-1-amin
SMIL CCCCNCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butylamine
Smeltepunkt -62,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 159,0 °C
Flammepunkt 39 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]2NH
Brydningsindeks 1,4160 til 1,4180
Mængde 10 mL
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 15, 3037
Specifik vægtfylde 0.76
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4,05 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, benzen, acetone, blandet med kulbrinter
Transmission 99 (c=0,01M vand, 254 nm) min.
Viskositet 0,9 mPa (20 °C)
Formel vægt 129.24
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad HPLC
Fysisk form Krystallinsk fritflydende pulver