Få mere at vide
Di-n-butylamin, 99%
Artikelnummer. 10627642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627642 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10478993 50 mL Glasflaske 50ml
10617642 1 L Glasflaske -
11935171 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10627642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112950025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Di-n-butylamin, 99%, C8H19N, CAS-nummer-111-92-2, di-normal-butylamin, n-dibutylamin, n-butyl-1-butanamin, di-n-butylamin, dibutilamin, dibutylamin, dibutylamin, di-n-butylamin, dibutyl-amin, 1-butanamin, n-butyl, 2,5L, 98,5% min. (GC), 04, 157, 159,0 grader. C, Ubetegnet, 0,7600g/ml | CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-92-2
MDL nummer MFCD00009429
InChI nøgle JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC navn N-butylbutan-1-amin
SMIL CCCCNCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butylamine
Smeltepunkt -62,0 °C
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 159,0 °C
Flammepunkt 39 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H19N
Lineær formel [CH3(CH2)3]2NH
Brydningsindeks 1,4160 til 1,4180
Mængde 2.5 L
Beilstein 04, 157
Fieser 01,209
Merck Index 15, 3037
Specifik vægtfylde 0.76
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4,05 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, benzen, acetone, blandet med kulbrinter
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Viskositet 0,9 mPa (20 °C)
Formel vægt 129.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.