Få mere at vide
Di-n-butylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479153
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479153 2500 mL 2500ml
11469153 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479153 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11671.0F
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.247 g/mol
Di-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til forskellige anvendelser i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af gummikemikalier som di-n-butylthiocarbamat thiuram, emulgatorer og dibutylethanolamin, som bruges i belægninger og maling. Det bruges også som blødgører i PVC-matrix og en korrosionsinhibitor i et vandigt system. Det spiller en vigtig rolle som katalysator ved vulkanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Di
-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til forskellige anvendelser i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af gummikemikalier som di-n-butylthiocarbamat thiuram, emulgatorer og dibutylethanolamin, som bruges i belægninger og maling. Det bruges også som blødgører i PVC-matrix og en korrosionsinhibitor i et vandigt system. Det spiller en vigtig rolle som katalysator ved vulkanisering.
Opløselighed
Blandbar med vand, ether, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, kuldioxid, zink, jern og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-92-2
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD00009429
InChI nøgle JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC navn N-butylbutan-1-amin
SMIL CCCCNCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butylamine
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.767
Kogepunkt 159°C to 160°C
Flammepunkt 39°C (102°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Lugt Amine-like
Lineær formel [CH3(CH2)3]2NH
Brydningsindeks 1.4169
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2248
Beilstein 506001
Merck Index 14,3032
Opløselighedsinformation Miscible with water,ether,ethanol and acetone.
Formel vægt 129.25
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine